Imprimer
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lanthane trinitrate hexahydraté
12915.36 12915.22
12915.36EA 280 EUR
12915.36 12915.22
Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 10277-43-7 Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O Formula Weight: 433.01 (324.92anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149751
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
Poids moléculaire: 433.01 g/mol
Point d'ébullition: 126
Point de fusion: 40 °C
Densité: 2.347 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,5363