Lanthane (III) nitrate hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 10277-43-7
Molecular Formula: La(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 433.01 (324.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5363
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149751
Formule:
La(NO₃)₃·6H₂O Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa) Point de fusion: 40 °C Densité: 2,347 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149751 Numéro CAS: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN: 1477 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,5363 |