Imprimer
Lanthane (III) nitrate hexahydraté 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
218711000 218715000
ACRO218711000EA 148 EUR
ACRO218711000 ACRO218715000
Lanthane (III) nitrate hexahydraté 98+%
Lanthane (III) nitrate hexahydraté
Formule: La(NO₃)₃·6H₂O
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Densité: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149751
Numéro CAS: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,05363
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %