Cérium trinitrate hexahydraté 99.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cérium (III) nitrate hexahydraté
Formule:
Ce(NO₃)₃·6H₂O Poids moléculaire: 434.22 g/mol Point d'ébullition: 200 Point de fusion: 39 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149631 Numéro CAS: 10294-41-4 EINECS: 233-297-2 UN: 1477 ADR: 5.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Powder or crystals and/or chunks |
Assay | ≥99.4 % (CeO2/TREO basis) |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Calcium oxide (CaO) | ≤50 ppm |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤35 ppm |