Imprimer
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
24957.188EA 348 EUR
24957.188 24957.268
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥98%, GPR RECTAPUR®
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 371.37 g/mol
Point d'ébullition: < 860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %