Imprimer
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11268.18 11268.30 11268.A1
11268.18EA 117 EUR
11268.18 11268.30 11268.A1
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,5363 MDL No.: MFCD00149756
Formule: LaCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 371.37 g/mol
Point d'ébullition: ∼860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Indice Merck: 14,5363