Imprimer
Lanthane (III) chlorure heptahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
193271000 193275000
ACRO193271000EA 380 EUR
ACRO193271000 ACRO193275000
Lanthane (III) chlorure heptahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 371.37 g/mol
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %