Imprimer
Etain (IV) chlorure pentahydraté 98%, en morceaux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Etain (IV) chlorure à 5 molécules d'eau, Tétrachlorure d'etain pentahydraté
11570.22 11570.36
11570.22EA 48.6 EUR
11570.22 11570.36
Etain (IV) chlorure pentahydraté 98%, en morceaux
Etain (IV) chlorure pentahydraté
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapour deposition method.
  • Soluble in water and alcohol
Purity: 98% CAS No.: 7646-78-8 Molecular Formula: Cl4Sn.xH2O Formula Weight: 260.50(anhy) Physical Form: Lump Appearance: Off-white Odour: Pungent Melting Point: 56° Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8774 UN No.: 2440 MDL No.: MFCD00149864
Formule: Cl₄Sn·5H₂O
Poids moléculaire: 350.6 g/mol
Point de fusion: 56 °C
Densité: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149864
Numéro CAS: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,8774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (unspecified) 97.6% min