Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté ≥96%, GPR RECTAPUR® pour miroitiers
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
23743.230EA 200 EUR
23743.230 23743.296
Etain (II) chlorure dihydraté ≥96%, GPR RECTAPUR® pour miroitiers
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm