Etain (II) chlorure dihydraté, EMSURE® analysis_for Hg_0,000001, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous chloride dihydrate
MQ300
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225.65 g/mol Point d'ébullition: 623 Point de fusion: 246 Densité: 2.71 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 II Indice Merck: 13,08861 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1187 g/l (20 °C) |
Melting Point | 246 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 225.63 g/mol |
Bulk Density | 1250 kg/m3 |
Boiling Point | 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance) |
Density | 2.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |