Etain (II) chlorure dihydraté 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous chloride dihydrate
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225.65 g/mol Point d'ébullition: 652 °C (760 mmHg) Point de fusion: 37…38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 13,08861 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Iodimetric | 98.0 to 103.0 % |