Imprimer
Thallium (III) nitrate trihydraté ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thallium (III) nitrate à 3 molécules d'eau, Trinitrate de thallium trihydraté
87999.06 87999.14 87999.22
87999.06EA 81.8 EUR
87999.06 87999.14 87999.22
Thallium (III) nitrate trihydraté ≥99.5% (base métaux)
Thallium (III) nitrate trihydraté
Purity: 99.5% CAS No.: 13453-38-8 Molecular Formula: Tl(NO3)3.3H2O Formula Weight: 444.43 (390.38anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2727 MDL No.: MFCD00149874
Formule: N₃O₉Tl·3H₂O
Poids moléculaire: 444.44 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Densité: 3.31…3.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149874
Numéro CAS: 13453-38-8
EINECS: 237-325-4
UN: 2727
ADR: 6.1 II