Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté ≥98.0% pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
21050.298EA 128 EUR
21050.298 21050.260
Aluminium nitrate nonahydraté ≥98.0% pour analyses
Aluminium nitrate nonahydraté
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm