Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.01086.1000 1.01086.9050
1.01086.1000EA 148 EUR
1.01086.1000 1.01086.9050
Aluminium nitrate nonahydraté, Supelco®
Aluminium nitrate nonahydraté
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III