Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate d'aluminium à 9 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.01063.0500 1.01063.9050
1.01063.0500EA 118 EUR
1.01063.0500 1.01063.9050
Aluminium nitrate nonahydraté, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Aluminium nitrate nonahydraté
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Poids moléculaire: 375.13 g/mol
Point de fusion: 73
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer