Aluminium nitrate nonahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate d'aluminium à 9 molécules d'eau
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Very soluble in water, alcohol. Slightly soluble in acetone. Almost insoluble in ethyl acetate, pyridine
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Tanning leather, corrosion inhibitor, catalyst in petroleum refining, antiperspirant, manufacturing of incandescent filaments
Formule:
Al(NO₃)₃·9H₂O Poids moléculaire: 375.13 g/mol Point de fusion: 73.5 °C Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149132 Numéro CAS: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,352 |