Tétrahydrofuranne ≥99.7% stabilisé pour HPLC, non UV
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 250 ppm
Stabilized with 250 ppm BHT
Purity: 99.7+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 66 °C Point de fusion: –108 °C Densité: 0,889 Point éclair: –17 °C (1 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Indice Merck: 14,9211 |