Imprimer
Tétrahydrofuranne 99+% stabilisé, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
Stabilisation: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
176630010 176630025 176630250 176630050 176630100
ACRO176630010EA 86.9 EUR
ACRO176630010 ACRO176630025 ACRO176630250 ACRO176630050 ACRO176630100
Tétrahydrofuranne 99+% stabilisé, très pur
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –108.4 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Indice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Peroxides ≤0.0025 % (as H2O2)