Tétrahydrofuranne, ultra faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BakerDRY™ pour la synthèse organique, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa) Point de fusion: –108,5 °C Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –21,5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Indice Merck: 12,09351 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (by GC, corrected for water) | ≥99.8 % |
ACS - Color (APHA) | ≤10 |
ACS - Peroxide (as H₂O₂) (at time of manufacture) | ≤0.015 % |
ACS - Residue after Evaporation | ≤1 ppm |
ACS - Water (by KF, coulometric) | ≤10.0 ppm |
Packaged under Argon |