Imprimer
Tétrahydrofuranne Stabilised, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
8075.1000EA 106.34 EUR
8075.1000 8075.2500 8075.9025
Tétrahydrofuranne Stabilised, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615188-48
Indice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99 %
Boiling Range 65 - 67 °C
Color (APHA) passes test
Density (g/ml) at 25°C 0.880 - 0.883
Peroxide (as H2O2) max. 0.02 %
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1