Magnésium nitrate hexahydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Poids moléculaire: 256.41 g/mol Point d'ébullition: 330 Point de fusion: 89 Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 93.3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149779 Numéro CAS: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1 III Indice Merck: 13,05697 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 5.0 - 7.0 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 30 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ba (Barium) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 10 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 50 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |