Imprimer
Magnésium nitrate hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10329.0B A10329.0I A10329.30
A10329.0BEA 72.2 EUR
A10329.0B A10329.0I A10329.30
Magnésium nitrate hexahydraté ≥98%
Magnésium nitrate hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13446-18-9 Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O Formula Weight: 256.41 (148.32anhy) Melting Point: 89° Boiling Point: 330° dec. Merck Reference: 14,5674 UN No.: 1474 MDL No.: MFCD00149779
Formule: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 330 °C (déc.)
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149779
Numéro CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
UN: 1474
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,5674