Imprimer
1-Iodo-2-méthylpropane ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isobutyliodide
Stabilisation: stabilisé avec cuivre
A15883.0B A15883.14 A15883.22
A15883.0BEA 1040 EUR
A15883.0B A15883.14 A15883.22
1-Iodo-2-méthylpropane ≥97% stabilisé
1-Iodo-2-méthylpropane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 513-38-2 Molecular Formula: C4H9I Formula Weight: 184.02 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4960 Melting Point: -93° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1730927 Merck Reference: 14,5144 UN No.: 2391 MDL No.: MFCD00001084
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 120…121 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 1,599
Point éclair: 12 °C (53 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001084
Numéro CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
UN: 2391
ADR: 3,II
Indice Merck: 14,5144