Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22388.292EA 150 EUR
22388.292 22388.460
Calcium nitrate tétrahydraté ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,01687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 0.25 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm