Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02120.5000 1.02120.9050
1.02120.5000EA 406 EUR
1.02120.5000 1.02120.9050
Calcium nitrate tétrahydraté, Supelco®
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Poids moléculaire: 236.15 g/mol
Point de fusion: ∼42 °C
Densité: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,01687