Imprimer
Calcium nitrate hydraté ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44515.06 44515.14 44515.22
44515.06EA 62.9 EUR
44515.06 44515.14 44515.22
Calcium nitrate hydraté ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Calcium nitrate hydraté
Purity: 99.9995% CAS No.: 35054-52-5 Molecular Formula: CaN2O6.xH2O Formula Weight: 164.09(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Appearance: White Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formule: Ca(NO₃)₂·H₂O
Point d'ébullition: 132 °C (déc.)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,1682