Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté ≥99.98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
30482.14 30482.22
30482.14EA 99.4 EUR
30482.14 30482.22
Calcium nitrate tétrahydraté ≥99.98% (base métaux)
Calcium nitrate tétrahydraté
Purity: 99.98% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.82 Melting Point: 42° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point d'ébullition: 132 °C (déc.)
Point de fusion: 42 °C
Densité: 1,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,1682