Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
217510010 217510050
ACRO217510010EA 129 EUR
ACRO217510010 ACRO217510050
Calcium nitrate tétrahydraté 99% pour analyses
Calcium nitrate tétrahydraté
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Point de fusion: 45 °C
Densité: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,01687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4.5 to 7.0 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Strontium (Sr) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm