Strontium chlorure hexahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Refractive Index: 1.650
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formule:
SrCl₂·6H₂O Poids moléculaire: 266.62 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 61 Densité: 1.93 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149865 Numéro CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Indice Merck: 13,08920 |