Strontium chlorure hexahydraté, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 10025-70-4
Molecular Formula: SrCl2.6H2O
Formula Weight: 266.62 (158.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.93
Refractive Index: 1.650
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,8840
MDL No.: MFCD00149865
Formule:
SrCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa) Point de fusion: 61 °C Densité: 1,93 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149865 Numéro CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Indice Merck: 14,8840 |