Imprimer
Strontium chlorure hexahydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10877.06 10877.14
10877.06EA 115 EUR
10877.06 10877.14
Strontium chlorure hexahydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Strontium chlorure hexahydraté
Purity: 99.9965% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Physical Form: Powder Density: 1.93 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1,93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Indice Merck: 14,8840