Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25107.292EA 95.1 EUR
25107.292 25107.361
Magnésium chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm