Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
29218779-1KG 29218779-5KG
MOLE29218779-1KGEA 0 EUR
MOLE29218779-1KG MOLE29218779-5KG
Magnésium chlorure hexahydraté
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684