Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-101.0% (par analyse complexométrique), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Certifications: Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Formule:
MgCl₂·6H₂O Poids moléculaire: 203,3 g/mol Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 117 °C Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Indice Merck: 13,05684 |
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Identity | conforms |
Appearance of solution | passes test |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
pH-value (5 %; water) | 5.0 - 6.5 |
Acidity or alkalinity | passes test |
Bromide (Br) | ≤ 0.05 % |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.002 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.0002 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
Al (Aluminium) | ≤ 0.0002 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0002 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.003 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.0005 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.001 % |
NH₄ (Ammonium) | ≤ 0.002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Sr (Strontium) | ≤ 0.005 % |
Water | 51.0 - 55.0 % |