Magnésium chlorure hexahydraté ≥99.0% (par analyse complexométrique), Qualité Biologie Moléculaire, Calbiochem®, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- DNases, proteases, RNases, none detected
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Formule:
MgCl₂·6H₂O Poids moléculaire: 203,3 g/mol Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 117 °C Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Indice Merck: 13,05684 |