Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Magnesium dichloride
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.570
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formule:
MgCl₂·6H₂O Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 117 °C (déc.) Densité: 1,570 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Indice Merck: 14,5662 |