Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12288.36EA 65.8 EUR
12288.36 12288.A9 12288.A3
Magnésium chlorure hexahydraté ≥98%
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 203,3 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C (déc.)
Densité: 1,570
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684