Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté 99% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
197530010 197530050 197530250
ACRO197530010EA 74 EUR
ACRO197530010 ACRO197530050 ACRO197530250
Magnésium chlorure hexahydraté 99% pour analyses
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤3000 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Free acid (HCl) ≤0.02 %
Free alkali ≤0.01 % (MgO)