Imprimer
Calcium chlorure hydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
10680.04EA 62 EUR
10680.04 10680.09 10680.18 10680.30
Calcium chlorure hydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Calcium chlorure hydraté
Purity: 99.9965% CAS No.: 7774-34-7 Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6) Formula Weight: 110.99(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.71 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149616
Formule: CaCl₂·H₂O
Point de fusion: 29,54 °C
Densité: 1,71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 22691-02-7
EINECS: 607-129-7
Indice Merck: 14,1659