Imprimer
Calcium chlorure hexahydraté 98+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 6 molécules d'eau
389262500 389260010 389260025
ACRO389262500EA 30.6 EUR
ACRO389262500 ACRO389260010 ACRO389260025
Calcium chlorure hexahydraté 98+% pour analyses
Calcium chlorure hexahydraté
Formule: CaCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 219.08 g/mol
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4.5 to 8.5 (5 % solution)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)