Imprimer
Calcium chlorure hexahydraté 97+%, extra_pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 6 molécules d'eau
389250010 389250025
ACRO389250010EA 47.6 EUR
ACRO389250010 ACRO389250025
Calcium chlorure hexahydraté 97+%, extra_pure
Calcium chlorure hexahydraté
Formule: CaCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 219.08 g/mol
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Chunks
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)