Imprimer
Calcium chlorure dihydraté 97,0-103,0 Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
22322.295EA 90.5 EUR
22322.295 22322.364 22322.466
Calcium chlorure dihydraté 97,0-103,0 Ph. Eur.
Calcium chlorure dihydraté
Appearance: White or almost white, crystalline powder, hygroscopic
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: CaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 147.01 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 176
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97.0 - 103.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (Cl) Passes test
Identification (Ca) Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
SO4 (Sulphate) ≤300 ppm
Al (Aluminium) Passes test
Fe (Iron) ≤10 ppm
Magnesium and alkali metals ≤0.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤2 ppm
Cd (Cadmium) ≤1 ppm
Co (Cobalt) ≤1 ppm
Hg (Mercury) ≤2 ppm
Ni (Nickel) ≤1 ppm
Pb (Lead) ≤5 ppm
V (Vanadium) ≤1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test