Calcium chlorure dihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
Purity: 99% min
CAS No.: 10035-04-8
Molecular Formula: CaCl2.2H2O
Formula Weight: 147.02 (110.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 0.835
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149613
Formule:
CaCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 147.01 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 176 Densité: 0.835 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149613 Numéro CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Indice Merck: 13,01660 |