Calcium chlorure dihydraté 99+% analysis_for
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
Formule:
CaCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 147.01 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 175 °C Densité: 0.83 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149613 Numéro CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Indice Merck: 13,01660 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C) |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Barium (Ba) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |