Imprimer
Calcium chlorure dihydraté 77 - 80% ≥77-80%, en paillettes, très pur pour séchage
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
123350025 123350100
ACRO123350025EA 227 EUR
ACRO123350025 ACRO123350100
Calcium chlorure dihydraté 77 - 80% ≥77-80%, en paillettes, très pur pour séchage
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 147.01 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 175 °C
Densité: 0.83 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %