Imprimer
Baryum chlorure dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum chlorure à 2 molécules d'eau
21715.263EA 71.1 EUR
21715.263 21715.296
Baryum chlorure dihydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Baryum chlorure dihydraté
Formule: BaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 244.27 g/mol
Point d'ébullition: 1560
Point de fusion: 960
Densité: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,00971
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm