Baryum chlorure dihydraté, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
BaCl₂·2H₂O Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa) Point de fusion: 960 °C Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149154 Numéro CAS: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,00971 |