Imprimer
Baryum chlorure dihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum chlorure à 2 molécules d'eau
12310.36 12310.A3
12310.36EA 47.6 EUR
12310.36 12310.A3
Baryum chlorure dihydraté ACS
Baryum chlorure dihydraté
CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.097 Odour: Odourless Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formule: BaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 244.27 g/mol
Point d'ébullition: 1560
Point de fusion: 113 °C (-2H₂O)
Densité: 3.097
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,971