Baryum chlorure dihydraté 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
BaCl₂·2H₂O Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa) Point de fusion: 962 °C Densité: 3,86 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149154 Numéro CAS: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,00971 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
pH | 5.2 to 8.2 (5 % at 25.0°C) |
Calcium (Ca) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Potassium (K) | ≤0.0025 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.1 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.005 % |