Imprimer
Baryum chlorure dihydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Baryum chlorure à 2 molécules d'eau
203130010 203135000 203130025
ACRO203130010EA 96.5 EUR
ACRO203130010 ACRO203135000 ACRO203130025
Baryum chlorure dihydraté 99+% pour analyses
Baryum chlorure dihydraté
Formule: BaCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 244.27 g/mol
Point d'ébullition: 1560 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 962 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,00971
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying 14.0 % to 16.0 % (150°C)
pH 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C)
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤25 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm